Learn More
Mitutoyo™ Durómetros de pantalla analógica de la serie 811 de 20 a 90 Shore D
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Analógico |
| Fondo (métrico) | 60 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 x 30 x 195 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Elastómeros duros, plásticos, de caucho duro, de ebonita, etc. |
| Dureza | De 20 a 90 Shore D |