Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter 800, aguja no incluida
Código de producto. 10001822
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
10001822 cada uno
11582355 cada uno
11530072 cada uno
11572355 cada uno
11592355 cada uno
11550052 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10001822 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 764501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    177.04€ / paquete de 1
    Ahorro 38.96€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Unido a la brida de la jeringa de la serie 700 hay un soporte de jeringa azul que proporciona un lugar para sostener la jeringa que no calentará el cilindro causando imprecisiones en la dispensación. Además, proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 250 μL.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 250 μL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja
  • El soporte de la jeringa está fijado a la brida, lo que impide que el cilindro se caliente, y proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección
Especificaciones
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja No Needle Included
Tipo de producto Microliter Syringe
Tipo de conexión Removable
Graduated Yes