Descripción
- En color rojo
- Los pocillos de fondo cónico ofrecen una estabilidad superior para los tubos cónicos
- Cada pocillo está numerado para facilitar la identificación de las muestras
- Incluye un panel de escritura lateral mate
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Admite | Microtubos con tapón de rosca (1,5 a 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de tubos criogénicos |
| matriz, red, conjunto | 5 x 16 |