Learn More
Etanol al 80 %, grado de biología molecular, Thermo Scientific™
Código de producto. 16622284 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16622284 4 L Frasco de polietileno 4 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 16622284 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T08204K7
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Mezcla de etanol/agua ya preparada y precalificada para aplicaciones de investigación en biología molecular.
  • Mezcla de etanol y agua al 80 %
  • Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • Mezcla de etanol y agua ya preparada
  • Precalificada para aplicaciones de investigación en biología molecular
  • Adecuada para la purificación y precipitación de ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas
  • Probada para su uso con los kits MagMAX™ de Applied Biosystems™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.07
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etanol
Color Líquido transparente incoloro
Cantidad 4 L
Envase Frasco de polietileno
Residuos después de la evaporación 0.001% Maximum
Intervalo de porcentaje de ensayo 78% to 82%
Porcentaje de pureza 80%
Grado Biología molecular
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 80% Ethanol, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Indicada para fabricación y uso en el laboratorio. No indicada para uso en bebidas.