Learn More
Stomacher™ 80 Biomaster Bolsas con cierre de colador
Código de producto. 17744399
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
65 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
17744399 65 μm paquete de 200
1 options
Código de producto. 17744399 Proveedor Stomacher™ N.º de proveedor BA6040/CLR/STR
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El Biomaster La bolsa con cierre colador combina la eficacia de un elemento colador con una tira de cierre integrada para un cierre hermético y un almacenamiento a corto plazo. Ideal para muestras duras, granuladas o con alto contenido de residuos.
  • Stomacher™ Bolsa de licuadora, con dispositivo de cierre de bolsa, compuesta por cinta reforzada con alambre.
  • Bolsa elaborada a partir de complejo de poliolefina de grado virgen.
  • Flexible y transparente
  • Resistente a la congelación y a altas temperaturas (de -40 a °80 C / -40 a 176 °F)
  • No hay contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización de la muestra.
  • Adecuado para el almacenamiento o incubación de muestras a corto plazo.
  • Compatible con cualquier batidora de laboratorio de paletas
  • Apto para contacto con alimentos. No está diseñado para usarse en envases de alimentos.
  • Estéril irradiado en sobres sellados, con certificado de trazabilidad del lote.
  • Almacenamiento: en un lugar templado y seco, alejado de la humedad y la luz.
Especificaciones
Incluye Material de filtro adicional, compuesto por complejo de poliolefina microfiltrado
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 80 mL (volumen de mezcla recomendado: 5 a 50 mL)
N.° por paquete 200/Cs
Grosor (imperial) 0,0026 in
Tipo de producto Bolsa de tamiz
Grosor (métrico) 65 μm