Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de 8 x 50 ml
Código de producto. 10543812 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10543812 8 x 50 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10543812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00€
    3010.00€ / paquete de 1
    Ahorro 250.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Desarrolle aplicaciones de alto riesgo con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ de 8 x 50 ml.
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75-003-335) y los cestillos e insertos. Solicite 75-003-404 para la sustitución de juntas tóricas/juntas. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo 8 x 50 ml
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 50 mL
RCF máx. 20 220 x g (26 920 x g con 208 V)
Vel. máx 13000 rpm (15000 rpm 208V)
Radio (métrico) 10,7 cm
Radio mín. (métrico) 5,6 cm
Factor K 971 (Para la unidad 120V)
729 (para la unidad 208V)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos y Stratos Biofuge
Ángulo 34°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí