Learn More
8-(Trifluorometil)quinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437778 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15437778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 317-57-7 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-57-7
Fórmula molecular C10H6F3N
Peso molecular (g/mol) 197.16
Número MDL MFCD09744668
Clave InChI AJXUSUNIYLSPER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12647568
Nombre IUPAC 8-(trifluorometil)quinolina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(Trifluoromethyl)quinoline
Cantidad 5 g
Sinónimo 8-trifluoromethyl quinoline, 8-cf3 quinoline, acmc-1ag4x, quinoline,8-trifluoromethyl, quinoline, 8-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido