Learn More
8-tioguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Thioguanosine |
| CAS | 26001-38-7 |
| Fórmula molecular | C10H13N5O5S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O5S/c11-9-13-6-3(7(19)14-9)12-10(21)15(6)8-5(18)4(17)2(1-16)20-8/h2,4-5,8,16-18H,1H2,(H,12,21)(H3,11,13,14,19)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC2=C(NC(=S)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-8-sulfanilideno-1,7-dihidropurin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 315.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0637 |