Learn More
8-(terc-butildimetilsililoxi) 8-hidroxiefavirenz, grado técnico, TRC
Código de producto. 30340370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30340370 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30340370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6911001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy) 8-Hydroxy Efavirenz, Technical Grade
CAS 1027042-31-4
Fórmula molecular C20H23ClF3NO3Si
Cantidad 1 mg
Sinónimo 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClF3NO3Si/c1-18(2,3)29(4,5)28-15-11-13(21)10-14-16(15)25-17(26)27-19(14,20(22,23)24)9-8-12-6-7-12/h10-12H,6-7H2,1-5H3,(H,25,26)
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 8-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 445.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1088