Learn More
Applied Biosystems™ 8-strip Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer
Código de producto. 15859886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 septos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15859886 24 septos cada uno
1 options
Código de producto. 15859886 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A35643
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Lleva integrada una etiqueta de identificación por radiofrecuencia en el bastidor para rastrear información crítica del procesamiento, que posteriormente se notifica en el panel de control del software.
These are septa for 8-strip tubes for use on the SeqStudio genetic analyzer.
Información de órdenes
24 septos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos SeqStudio
Tipo Septos del analizador genético
Cantidad 24 septos
Condiciones de envío Temperatura ambiente