Learn More
Éster etílico del ácido 8-[(S)-hidroxi[4-benciloxifenil]metil]-1,4-dioxaspiro[4.5]decano-8-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-[(S)-Hydroxy[4-benzyloxyphenyl]methyl]-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 182227-19-6 |
| Fórmula molecular | C25H30O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 8-[(S)-Hydroxy[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30O6/c1-2-28-23(27)24(12-14-25(15-13-24)30-16-17-31-25)22(26)20-8-10-21(11-9-20)29-18-19-6-4-3-5-7-19/h3-11,22,26H,2,12-18H2,1H3/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CCC2(CC1)OCCO2)[C@@H](O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3 |
| Nombre IUPAC | 8-[(S)-hidroxi-(4-fenilmetoxifenil)metil]-1,4-dioxaspiro[4.5]decano-8-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 426.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2042 |