Learn More
8 ftalatos regulados y BPA en polietileno de densidad media, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15286026 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15286026 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15286026 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CRMPE002
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Diisodecil ftalato26761-40-030000 μg/g
Diisononilftalato28553-12-030000 μg/g
Bis(2-etilhexil)ftalato117-81-73000 μg/g
Bisfenol A80-05-73000 μg/g
Ftalato de butilbencilo85-68-73000 μg/g
Ftalato de dietilo84-66-23000 μg/g
Ftalato de dimetilo131-11-33000 μg/g
Ftalato de di-n-butilo84-74-23000 μg/g
Ftalato de di-n-octilo117-84-03000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8 Regulated Phthalates and BPA in Medium Density PE
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalates in Polyethylene Standard w/BPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, bisphenol A, BBP,dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio