Learn More
Gilac™ Carrito de acero inoxidable de 8 estantes
Código de producto. 17918761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
200 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17918761 200 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17918761 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G194495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.58€
    851.76€ / paquete de 1
    Ahorro 439.82€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El carro de acero inoxidable de 8 rejillas es compatible con recipientes divisores de masa rectangulares de 10 L y 20 L, recipientes divisores de masa redondos de 14 L y 19 L y bandejas planas de 8 y 10 L.
  • Compatible con:
    • Contenedores divisorios rectangulares para masa de 10 L y 20 L.
    • Contenedores divisores redondos para masa de 14 L y 19 L.
    • Bandejas planas de 8 y 10 L.
  • Soporte de alambre sólido soldado y reforzado.
  • Acero inoxidable recomendado en ambientes húmedos (sin daños a los rodamientos incluso en presencia de agua).
  • 4 ruedas pivotantes incluidas 2 ruedas con freno, para mayor movilidad.
  • Altura entre bastidores: 185 mm.
  • Carga máxima: 200 kg.
Especificaciones
Tipo Carro
Admite Contenedores de masa
Capacidad portante (imperial) 440 lb.
Capacidad portante (métrico) 200 kg
Material Acero inoxidable