Learn More
Cloruro de 8-quinolinasulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555866 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555866 5 g 5 g
15565866 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555866 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132210050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18704-37-5 | C9H6ClNO2S | 227.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18704-37-5
Fórmula molecular C9H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 227.67
Clave InChI JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
Nombre IUPAC cloruro de quinolina-8-sulfonilo
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Quinolinesulfonyl chloride
Punto de fusión 126.0°C to 130.0°C
Punto de ebullición 306.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Beilstein 22,V,7,567
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.67
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoline-8-sulphonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.