Learn More
Diclorhidrato de 8-quinolinmetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Quinolinemethanamine Dihydrochloride |
| CAS | 18004-63-2 |
| Fórmula molecular | C10H10N2.2HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 8-(Aminomethyl)quinoline Dihydrochloride, [(Quinolin-8-yl)methyl]amine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2.2ClH/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9;;/h1-6H,7,11H2;2*1H |
| SMILES | NCc1cccc2cccnc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 231.12 |