Learn More
Ácido 8-quinolinacarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10191142 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10191142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368802500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Quinolinecarboxylic acid
CAS 86-59-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 185°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7NO2
Número MDL MFCD00047619
Cantidad 250 mg
Beilstein 22, 81
Fieser 06,450
Índice Merck 15, 8187
Sinónimo 8-quinolinecarboxylic acid, 8-carboxyquinoline, 8-quinolinecarboxylicacid, unii-5xw75tfd94, ccris 6956, pubchem5868, acmc-209qal, 8-quinlinecarboxylic acid, 8-quinoline carboxylic acid, 8-quinoline-carboxylic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)N=CC=C2
Nombre IUPAC ácido quinolina-8-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 173.17
PubChem CID 66582
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Quinolinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación