Learn More
8-Etodolac de Propoli, TRC
Código de producto. 30412213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412213 25 mg
30409109 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83525525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57817-27-3
Fórmula molecular C18H23NO3
Peso molecular (g/mol) 301.38
Sinónimo 1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-8-propyl-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, NSC 282127, Etodolac Impurity E (EP), Etodolac EP Impurity E
Nombre IUPAC 2-(1-etil-8-propil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)ácido acético
SMILES CCCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Propyl Etodolac
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-6-12-7-5-8-13-14-9-10-22-18(4-2,11-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5,7-8,19H,3-4,6,9-11H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678