Learn More
Labconco™ Colector de 8 puertos para FreeZone™ Liofilizadores
Código de producto. 15537559 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l o 18 l FreeZone™ Liofilizadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15537559 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l o 18 l FreeZone™ Liofilizadores cada uno
1 options
Código de producto. 15537559 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7201800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00€
    2426.56€ / paquete de 1
    Ahorro 633.44€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El colector de acero inoxidable para su uso con los liofilizadores FreeZone™ incluye válvulas de neopreno con pomos de plástico.
Colector de 8 puertos
  • Acero inoxidable tipo 304
  • 8 válvulas de neopreno con perillas de plástico que admiten adaptadores de 1/2 in y 3/4 in
  • Para usar con 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L o 18 L FreeZone Liofilizadores
  • Se requiere liofilizador, vidrio y adaptadores (no incluidos)
  • Incluye un pasador
Especificaciones
Tipo Colector de secado
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable (304)
N.º de puertos 8
Para utilizar con (equipo) 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l o 18 l FreeZone™ Liofilizadores
Incluye 8 válvulas de neopreno con pomos de plástico moldeados y 1 pasador
Anchura (imperial) 8,6 in
Altura (imperial) 15,7 in
Longitud (imperial) 8,6 in
Peso con embalaje (imperial) 8,5 lb
Peso (imperial) 7 lb