Learn More
(-)-8-fenilmentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-8-Phenylmenthol |
| CAS | 65253-04-5 |
| Fórmula molecular | C16H24O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [1R-(1α,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methyl-1-phenylethyl)-cyclohexanol, (-)-Phenmenthol, (1R,2S,5R)-8-Phenylmenthol, (R)-8-Phenylmenthol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC([C@H]1[C@@H](C[C@@H](CC1)C)O)(C2=CC=CC=C2)C |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5R)-5-metil-2-(2-fenilpropan-2-il)ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 232.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.18 |