Learn More
8-Pentadecanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751441 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10751441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169790250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Pentadecanone
Nombre de nota 98%
CAS 818-23-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 44°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H30O
Fórmula lineal CH3(CH2)6CO(CH2)6CH3
Número MDL MFCD00009555
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 717
Sinónimo 8-pentadecanone, caprylone, heptyl ketone, diheptyl ketone, di-n-heptyl ketone, 8-oxopentadecane, pentadecane-8-one, saturated fatty acid, acmc-1bl8g, caprylone_gurudeebansatyavani
Clave InChI PQYGSSYFJIJDFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCC(=O)CCCCCCC
Nombre IUPAC pentadecan-8-one
Peso molecular (g/mol) 226.40
PubChem CID 13162
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales brillantes o escamas