Learn More
8(-p-sulfofenil)teofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8(-p-Sulfophenyl)theophylline |
| CAS | 80206-91-3 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N4 O5 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 8-(4-Sulfophenyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-8-(p-sulfophenyl)xanthine, 4-(2,3,6,7-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl)benzenesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N4O5S/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22) |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(1,3-dimetil-2,6-dioxo-7H-purin-8-il)bencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 336.323 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.053 |