Learn More
Sal sódica de 8(-p-sulfofenil)teofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8(-p-Sulfophenyl)theophylline Sodium Salt |
| CAS | 120362-60-9 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N4 Na O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N4O5S.Na/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22;/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2[nH]c(nc2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [4-(1,3-dimetil-2,6-dioxo-9H-purin-8-il)fenil]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 358.305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.035 |