Learn More
8-Oxoadenosina, TRC
Código de producto. 30428221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428221 50 mg
30422484 10 mg
30421343 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84726350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29851-57-8
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Sinónimo NSC 102240, NSC 90396, 7,8-Dihydro-8-oxoadenosine, 8-Hydroxyadenosine, 8-Oxo-7,8-dihydroadenosine, 8-Oxyadenosine, 6-Amino-7,9-dihydro-9-beta-D-ribofuranosyl-8H-purin-8-one
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-hidroxipurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1nc(O)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Oxoadenosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O5/c11-7-4-8(13-2-12-7)15(10(19)14-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,14,19)(H2,11,12,13)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0917