Learn More
8-Oxo-Benzilguanina, TRC
Código de producto. 30421397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421397 500 mg
30421909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO847390500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158754-46-2
Fórmula molecular C12H11N5O2
Peso molecular (g/mol) 257.25
Sinónimo 2-Amino-7,9-dihydro-6-(phenylmethoxy)-8H-purin-8-one, NU 6043
Nombre IUPAC 2-amino-6-fenilmetoxi-7,9-dihidropurina-8-una
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2NC(=O)N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Oxo-Benzylguanine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5O2/c13-11-15-9-8(14-12(18)16-9)10(17-11)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H4,13,14,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0913
Porcentaje de pureza >95%