Learn More
8-Oxo-2'-desoxiguanosina, TRC
Código de producto. 30012601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012601 5 mg 5 miligramos
30007884 1 mg 1 miligramo
30011283 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8502505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88847-89-6
Fórmula molecular C10 H13 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Sinónimo Guanosine, 2'-deoxy-7,8-dihydro-8-oxo-, 2'-Deoxy-7,8-dihydro-8-oxoguanosine, 7,8-Dihydro-8-oxo-2'-deoxyguanosine, 7,8-Dihydro-8-oxodeoxyguanosine, 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, 8-Hydroxydeoxyguanosine, 8-Oxo-2'-deoxyguanosine, 8-Oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine, 8-Oxo-7,8-dihydrodeoxyguanosine, 8-Oxo-dG, 8-Oxodeoxyguanosine
Nombre IUPAC 2-amino-8-hidroxi-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2c(nc(O)n2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O5/c11-9-13-7-6(8(18)14-9)12-10(19)15(7)5-1-3(17)4(2-16)20-5/h3-5,16-17H,1-2H2,(H,12,19)(H3,11,13,14,18)/t3-,4+,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0917
Porcentaje de pureza >95%