Learn More
8-Oxo-2'-desoxiadenosina, TRC
Código de producto. 30135109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135109 5 mg 5 miligramos
30009144 10 mg 10 miligramos
30010093 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8502255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62471-63-0
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 267.24
Sinónimo 2'-Deoxy-7,8-dihydro-8-oxo-adenosine, 2'-Deoxy-7,8-dihydroadenosin-8-one, 7,8-Dihydro-8-oxodeoxyadenosine, 8-Oxo-2'-deoxyadenosine, 8-Oxo-2'-deoxydihydroadenosine, 8-Oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyadenosine
Nombre IUPAC 6-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-7H-purina-8-uno
SMILES Nc1ncnc2N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)Nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Oxo-2'-deoxyadenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(10(18)14-7)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H,14,18)(H2,11,12,13)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968