Learn More
Clorhidrato de 8-oxa-3-azabiciclo[3.2.1]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488536 250 mg 250 miligramos
15490729 1 g 1 g
15400739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63825.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54745-74-3 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 8-oxa-3-azabiciclo[3.2.1]octano se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en la industria agroquímica, la farmacéutica y la de los colorantes.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54745-74-3
Fórmula molecular C6H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 149.62
Número MDL MFCD17926456,MFCD09800611
Clave InChI XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
PubChem CID 21983536
SMILES Cl.C1CC2CNCC1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 8-oxa-3-azabiciclo[3.2.1]octano; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.62
Porcentaje de pureza 97%