Learn More
8-OH-DPAT, MedChemExpress
Código de producto. 16487267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487267 5 mg 5 miligramos
16450857 50 mg 50 miligramos
16445406 100 mg 100 miligramos
16433126 25 mg 25 miligramos
16424558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112061
MedChemExpress 8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7; 8-OH-DPAT weakly binds to 5-HT1B (pIC50, 5.42), 5-HT (pIC50 <5).
8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-OH-DPAT
CAS 78950-78-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25NO
Cantidad 5 mg
Sinónimo 8-Hydroxy-DPAT
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 247.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation