Learn More
Sal trisódica del ácido 8-octadeciloxipireno-1,3,6-trisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 111024-84-1 |
| Fórmula molecular | C34 H43 Na3 O10 S3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [3-octadecoxi-6,8-bis(sodiooxisulfonil)piren-1-il]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 776.864 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 776.171 |