Learn More
8-O-metil-urolitina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 713519-19-8 |
| Fórmula molecular | C14H10O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,9-Dihydroxy-8-methoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O5/c1-18-13-6-10-9(5-11(13)16)8-3-2-7(15)4-12(8)19-14(10)17/h2-6,15-16H,1H3 |
| SMILES | O=C1OC2=C(C3=CC(O)=C(C=C13)OC)C=CC(O)=C2 |
| Nombre IUPAC | 3,9-dihidroxi-8-metoxi-6H-benzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.05 |