Learn More
Clorhidrato de 8-O-bencilcarmoterol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 8-O-Benzyl Carmoterol Hydrochloride |
| CAS | 1052689-06-1 |
| Fórmula molecular | C28H31ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30N2O4.ClH/c1-19(16-20-8-10-22(33-2)11-9-20)29-17-25(31)23-12-14-26(28-24(23)13-15-27(32)30-28)34-18-21-6-4-3-5-7-21;/h3-15,19,25,29,31H,16-18H2,1-2H3,(H,30,32);1H/t19-,25+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(OCc3ccccc3)c4NC(=O)C=Cc24)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2R)-1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]etil]-8-fenilmetoxi-1H-quinolin-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 495.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.1972 |