Learn More
8-Nonenal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Nonenal |
| CAS | 39770-04-2 |
| Fórmula molecular | C9H16O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 8-Nonen-1-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2,9H,1,3-8H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | no-8-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 140.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1201 |