Learn More
8-nonadecanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Nonadecanone |
| CAS | 112466-88-3 |
| Fórmula molecular | C19H38O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Nonadecan-8-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-16-18-19(20)17-15-13-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| Nombre IUPAC | nonadecan-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2923 |