Learn More
8-Nitroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405607 5 g 5 g
11415607 25 g 25 g
11425607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23574.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
8-Nitroquinoline is used in the preparation of bisubstituted phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline. It is used to prepare furazano [3,4-h] quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 8-nitroquinolina se utiliza en la preparación de fenoxi-6-metoxi-8-aminoquinolina bisustituida. Se emplea para preparar furazano[3,4-h]quinolina.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico y benceno; ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-35-2
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Número MDL MFCD00006806
Clave InChI OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
PubChem CID 11830
Nombre IUPAC 8-nitroquinolina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Nitroquinoline
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 135178
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene,slightly soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 98%