Learn More
8-Nitroguanina, TRC
Código de producto. 30464878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30464878 10 mg
30465966 5 mg
30467080 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49601010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168701-80-2
Fórmula molecular C5 H4 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 196.12
Nombre IUPAC 2-amino-8-nitro-1,7-dihidropurina-6-una
SMILES NC1=Nc2nc([nH]c2C(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Nitroguanine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N6O3/c6-4-8-2-1(3(12)10-4)7-5(9-2)11(13)14/h(H4,6,7,8,9,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0345