Learn More
8-nitro-7-metilaminoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Nitro-7-methylaminoquinoline |
| CAS | 147293-16-1 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)13(14)15/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-8-nitroquinolin-7-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0695 |