Learn More
8-Nitro-3,5,6,7-tetrahidro-2H-S-indacen-1-ona, ≥ 85%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-3,5,6,7-tetrahydro-2H-S-indacen-1-one','Technical Gra |
| CAS | 620592-45-2 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO3/c14-11-5-4-9-10(11)6-7-2-1-3-8(7)12(9)13(15)16/h6H,1-5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c2CCCc2cc3C(=O)CCc13 |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-3,5,6,7-tetrahidro-2H-s-indacen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0739 |