Learn More
8-Nitro-1-pirenol-d8 (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Nitro-1-pyrenol-d8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-2-1-9-3-7-13(17(19)20)11-5-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |