Learn More
8-Nitro-1-pirenol-d8 (~85%), TRC
Código de producto. 30473776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473776 1 mg
30481880 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5199921MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C16HD8NO3
Peso molecular (g/mol) 271.39
Sinónimo 1-Nitro-8-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-8-ol, 8-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C3C(C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C4[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Nitro-1-pyrenol-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-2-1-9-3-7-13(17(19)20)11-5-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D