Learn More
Sal interna de 8-[N-(2-difenilmetoxietil)-N,N-dimetilaminio]-1,3-dimetilxantina, Mikromol™
Código de producto. 17950696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950696 100 mg 100 miligramos
17923586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0599.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sal interna de 8-[N-(2-difenilmetoxietil)-N,N-dimetilaminio]-1,3-dimetilxantina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
CAS 64487-94-1
Nombres de analitos o componentes 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N5O3/c1-27-21-19(22(30)28(2)24(27)31)25-23(26-21)29(3,4)15-16-32-20(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,20H,15-16H2,1-4H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc([n-]c2C1=O)[N+](C)(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 2-benzhidriloxietil-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurin-7-id-8-il)-dimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 433.5
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.2114 g/mol