Learn More
8-metilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methylxanthine |
| CAS | 17338-96-4 |
| Fórmula molecular | C6H6N4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-2-7-3-4(8-2)9-6(12)10-5(3)11/h1H3,(H3,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | CC1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2 |
| Nombre IUPAC | 8-metil-3,7-dihidropurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0491 |