Learn More
8-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methylquinoline |
| CAS | 611-32-5 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 9409 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11-10(8)9/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 8-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0735 |