Learn More
8-Metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752491 25 g Frasco de vidrio 25 g
10037832 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-32-5
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006810
Clave InChI JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
Nombre IUPAC 8-metilquinolina
SMILES CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methylquinoline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 245°C to 248°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido