Learn More
8-Metilquinolina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372086 25 g 25 g
11362086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03288.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
8-Methylquinoline has been used in preparation of osmium chloridophosphine complexes, as quinoline carbene tautomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 8-metilquinolina se utilizaba en la preparación de complejos de osmio con cloridofosfina, como los tautómeros de quinolina y carbeno.
Solubilidad
Soluble en agua de 0,1 a 0,5 g/100 ml a 17 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-32-5
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00006810
Clave InChI JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
Nombre IUPAC 8-metilquinolina
SMILES CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methylquinoline
Punto de fusión -80°C
Densidad 1.074
Punto de ebullición 134°C to 136°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.615
Cantidad 25 g
Beilstein 111340
Información de solubilidad Soluble in water 0.1-0.5g/100 mL at 17°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza ≥97%