Learn More
Ácido 8-metilnonanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687554 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10557011 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342342500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5963-14-4 | C10H19O2 | 171.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5963-14-4
Fórmula molecular C10H19O2
Peso molecular (g/mol) 171.26
Número MDL MFCD00044086
Clave InChI OAOABCKPVCUNKO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isodecanoic acid, isocapric acid, unii-lw5786qckt, 8-methyl-nonanoic acid, lw5786qckt, nonanoic acid, 8-methyl, versatic acid
PubChem CID 111470
Nombre IUPAC ácido 8-metilnonanoico
SMILES CC(C)CCCCCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methylnonanoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)6COOH
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Methylnonanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.