Learn More
8-metilnonanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methylnonanal |
| CAS | 3085-26-5 |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 8-metilnonanal |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |