Learn More
Diclorhidrato de 8-metil vareniclina, TRC
Código de producto. 30450414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450414 500 mg 500 miligramos
30455108 1 g 1 g
30454547 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310170500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride
Fórmula molecular C14H15N3 • 2HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H
SMILES CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl
Nombre IUPAC diclorhidrato de 8-metil-7,8,9,10-tetrahidro-6H-6,10-metanoazepino[4,5-g]quinoxalina
Peso molecular (g/mol) 298.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.08