Learn More
8-metil etodolaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methyl Etodolac |
| CAS | 41340-19-6 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. B (EP), 8-Methyl Etodolac |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-16(9-13(18)19)15-12(7-8-20-16)11-6-4-5-10(2)14(11)17-15/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(C)cccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-etil-8-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1365 |