Learn More
Hidrocloruro de oxima de 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride |
| CAS | 212079-30-6 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C8H15ClN2O |
| Número MDL | MFCD01073570 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride |
| Show More |