Learn More
Diclorhidrato de 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10374362 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB14320DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 646477-45-4
Fórmula molecular C8H18Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 213.146
Número MDL MFCD07366481
Clave InChI KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
PubChem CID 2775928
Nombre IUPAC 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-amina; diclorhidrato
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.15
Porcentaje de pureza 90%